Tlačiť
5-Bromonicotinohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromopyridine-3-carbohydrazide
OR26793-1G OR26793-5G
APOSOR26793-1GEA 24.95 EUR
APOSOR26793-1G APOSOR26793-5G
5-Bromonicotinohydrazide
5-Bromonicotinohydrazide
Vzorec: C₆H₆BrN₃O
Teplota tavenia: 199…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173916
Číslo CAS: 112193-41-6