Tlačiť
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)ethanone
OR26752-10G OR26752-1G OR26752-5G
APOSOR26752-10GEA 103.09 EUR
APOSOR26752-10G APOSOR26752-1G APOSOR26752-5G
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone
Vzorec: C₉H₉NO₄
Teplota tavenia: 97…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017023
Číslo CAS: 6277-38-9
EINECS: 228-476-7