Tlačiť
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR2664-1G OR2664-5G
APOSOR2664-1GEA 72.9 EUR
APOSOR2664-1G APOSOR2664-5G
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₂
Mw: 219.0878 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08669594
Číslo CAS: 1012084-56-8