Tlačiť
2-Chloro-6-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR26571-25G OR26571-5G OR26571-100G
APOSOR26571-25GEA 61.77 EUR
APOSOR26571-25G APOSOR26571-5G APOSOR26571-100G
2-Chloro-6-nitroaniline 97%
2-Chloro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Teplota varu: 80 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 72…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00179568
Číslo CAS: 769-11-9
OSN: 2237
ADR: 6.1,III