Tlačiť
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2648-1G OR2648-5G OR2648-25G
APOSOR2648-1GEA 24.95 EUR
APOSOR2648-1G APOSOR2648-5G APOSOR2648-25G
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid 99%
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Teplota tavenia: 170…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00466261
Číslo CAS: 6280-89-3