Tlačiť
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2647-1G OR2647-5G
APOSOR2647-1GEA 116.16 EUR
APOSOR2647-1G APOSOR2647-5G
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₃
Mw: 172.57 g/mol
Teplota tavenia: 178…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038818
Číslo CAS: 56961-30-9