Tlačiť
3-Chloro-p-anisidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-chloroanisole, 3-Chloro-4-anisidine
OR26465-25G OR26465-1G OR26465-5G
APOSOR26465-25GEA 79.71 EUR
APOSOR26465-25G APOSOR26465-1G APOSOR26465-5G
3-Chloro-p-anisidine 98%
3-Chloro-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Mw: 157.6
Teplota varu: 253
Teplota tavenia: 50…55 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007771
Číslo CAS: 5345-54-0
EINECS: 226-298-4
OSN: 2233
ADR: 6.1 III