Tlačiť
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Bromo-4-hydroxyphenyl)methanol, 2-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol
OR2644-1G OR2644-5G
APOSOR2644-1GEA 28.24 EUR
APOSOR2644-1G APOSOR2644-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Mw: 203.04
Teplota tavenia: 128…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016869
Číslo CAS: 29922-56-3
EINECS: 249-957-8