Tlačiť
2-Methoxybenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
OR2641-100G OR2641-500G
APOSOR2641-100GEA 183.06 EUR
APOSOR2641-100G APOSOR2641-500G
2-Methoxybenzyl alcohol 98%
2-Methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Mw: 138.17
Teplota varu: 248…250 °C
Hustota: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004611
Číslo CAS: 612-16-8