Tlačiť
α-Bromo-3-iodotoulene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
OR2639-100G OR2639-25G OR2639-5G
APOSOR2639-100GEA 539.15 EUR
APOSOR2639-100G APOSOR2639-25G APOSOR2639-5G
α-Bromo-3-iodotoulene 98%
α-Bromo-3-iodotoulene
Vzorec: C₇H₆BrI
Mw: 296.93
Teplota tavenia: 45…50 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00019016
Číslo CAS: 49617-83-6
OSN: 3261
ADR: 8 II