Tlačiť
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR26258-5G OR26258-10G
APOSOR26258-5GEA 132.77 EUR
APOSOR26258-5G APOSOR26258-10G
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota varu: 84…85 °C/5mmHg
Hustota: 1,0275 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00101211
Číslo CAS: 36929-66-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III