Tlačiť
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-methyl-s-triazine, 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Acetoguanamine, 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
OR26241-100G OR26241-500G
APOSOR26241-100GEA 49.74 EUR
APOSOR26241-100G APOSOR26241-500G
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 96%
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine
Vzorec: C₄H₇N₅
Teplota tavenia: 274…276 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023192
Číslo CAS: 542-02-9