Tlačiť
α,α'-Dibromo-m-xylene 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
OR26233-10G OR26233-100G OR26233-25G
APOSOR26233-10GEA 24.91 EUR
APOSOR26233-10G APOSOR26233-100G APOSOR26233-25G
α,α'-Dibromo-m-xylene 97+%
α,α'-Dibromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Mw: 263.96
Teplota tavenia: 74…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000178
Číslo CAS: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
OSN: 3261
ADR: 8 II