Tlačiť
6-Quinolineboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-6-ylboronic acid, Quinoline-6-boronic acid
OR2621-250MG OR2621-1G OR2621-5G
APOSOR2621-250MGEA 24.91 EUR
APOSOR2621-250MG APOSOR2621-1G APOSOR2621-5G
6-Quinolineboronic acid
6-Quinolineboronic acid
Vzorec: C₉H₈BNO₂
Mw: 172.98 g/mol
Teplota tavenia: 106…109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03093100
Číslo CAS: 376581-24-7