Tlačiť
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR26197-1G OR26197-250MG OR26197-5G
APOSOR26197-1GEA 75.01 EUR
APOSOR26197-1G APOSOR26197-250MG APOSOR26197-5G
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Vzorec: C₉H₈N₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100201
Číslo CAS: 64273-28-5