Tlačiť
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
OR2614-25G OR2614-5G OR2614-1G
APOSOR2614-25GEA 148.82 EUR
APOSOR2614-25G APOSOR2614-5G APOSOR2614-1G
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Vzorec: C₉H₈N₂O
Teplota tavenia: 204…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005281
Číslo CAS: 10041-02-8