Tlačiť
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR26031-1G OR26031-5G
APOSOR26031-1GEA 79.82 EUR
APOSOR26031-1G APOSOR26031-5G
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₁₁H₈Cl₂OS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052305
Číslo CAS: 156801-47-7
OSN: 3261
ADR: 8,III