Tlačiť
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR26011-1G OR26011-5G
APOSOR26011-1GEA 150.02 EUR
APOSOR26011-1G APOSOR26011-5G
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Vzorec: C₁₀H₆ClNS
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052508
Číslo CAS: 23799-60-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III