Tlačiť
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR26008-1G OR26008-5G
APOSOR26008-1GEA 88.25 EUR
APOSOR26008-1G APOSOR26008-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Vzorec: C₉H₆BrClS
Teplota tavenia: 129…131 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00173769
Číslo CAS: 1198-51-2
OSN: 3261
ADR: 8,III