Tlačiť
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25974-5G OR25974-25G
APOSOR25974-5GEA 24.95 EUR
APOSOR25974-5G APOSOR25974-25G
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02068386
Číslo CAS: 58123-77-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III