Tlačiť
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR25961-1G OR25961-250MG OR25961-5G
APOSOR25961-1GEA 198.96 EUR
APOSOR25961-1G APOSOR25961-250MG APOSOR25961-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₄
Teplota tavenia: 190…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407357
Číslo CAS: 93041-45-3