Tlačiť
2-Phenylisonicotinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2592-1G OR2592-250MG
APOSOR2592-1GEA 0 EUR
APOSOR2592-1G APOSOR2592-250MG
2-Phenylisonicotinic acid 98%
2-Phenylisonicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
Teplota tavenia: 266…268 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086008
Číslo CAS: 55240-51-2