Tlačiť
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2591-1G OR2591-250MG
APOSOR2591-1GEA 343.28 EUR
APOSOR2591-1G APOSOR2591-250MG
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃O₂
Mw: 221.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07376841
Číslo CAS: 132521-70-1