Tlačiť
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylsulphonylbenzoic acid
OR2590-100G OR2590-25G OR2590-500G
APOSOR2590-100GEA 155.02 EUR
APOSOR2590-100G APOSOR2590-25G APOSOR2590-500G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₄S
Mw: 200.21 g/mol
Teplota tavenia: 268…275 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007564
Číslo CAS: 4052-30-6
EINECS: 223-765-5