Tlačiť
4-Iodopyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR25896-1G OR25896-5G
APOSOR25896-1GEA 24.95 EUR
APOSOR25896-1G APOSOR25896-5G
4-Iodopyridine 97%
4-Iodopyridine
Vzorec: C₅H₄IN
Teplota tavenia: 92…96 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093937
Číslo CAS: 15854-87-2