Tlačiť
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Pyrazinecarboxylic anhydride
OR2581-25G OR2581-5G
APOSOR2581-25GEA 28.24 EUR
APOSOR2581-25G APOSOR2581-5G
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₆H₂N₂O₃
Mw: 150.09 g/mol
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00179418
Číslo CAS: 4744-50-7
EINECS: 225-260-4