Tlačiť
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
OR25793-1G OR25793-5G
APOSOR25793-1GEA 66.49 EUR
APOSOR25793-1G APOSOR25793-5G
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Mw: 205.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016846
Číslo CAS: 7152-04-7