Tlačiť
Diphenylphosphinic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR25790-100G OR25790-25G OR25790-500G
APOSOR25790-100GEA 46.53 EUR
APOSOR25790-100G APOSOR25790-25G APOSOR25790-500G
Diphenylphosphinic acid 99%
Diphenylphosphinic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁O₂P
Teplota tavenia: 193…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002132
Číslo CAS: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5