Tlačiť
Tris(4-methylphenyl)phosphine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR25774-100G OR25774-25G OR25774-5G
APOSOR25774-100GEA 75.01 EUR
APOSOR25774-100G APOSOR25774-25G APOSOR25774-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphine 99%
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁P
Teplota tavenia: 144…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008542
Číslo CAS: 1038-95-5