Tlačiť
4-Methoxybenzyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
OR25768-100G OR25768-25G OR25768-5G
APOSOR25768-100GEA 284 EUR
APOSOR25768-100G APOSOR25768-25G APOSOR25768-5G
4-Methoxybenzyl chloride
4-Methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO
Teplota varu: 117…118 °C/14mmHg
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000915
Číslo CAS: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
OSN: 3265
ADR: 8,III