Tlačiť
5-Iodo-o-toluidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25762-25G OR25762-5G OR25762-100G
APOSOR25762-25GEA 38.23 EUR
APOSOR25762-25G APOSOR25762-5G APOSOR25762-100G
5-Iodo-o-toluidine
5-Iodo-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈IN
Teplota varu: 273 °C
Teplota tavenia: 48…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051531
Číslo CAS: 83863-33-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III