Tlačiť
2-Bromo-4-nitroimidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
OR2576-10G OR2576-5G
APOSOR2576-10GEA 46.53 EUR
APOSOR2576-10G APOSOR2576-5G
2-Bromo-4-nitroimidazole 97%
2-Bromo-4-nitroimidazole
Vzorec: C₃H₂BrN₃O₂
Teplota tavenia: 235 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025308
Číslo CAS: 65902-59-2