Tlačiť
7-Aminoenanthic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 7-Aminoheptanoic acid, 7-Aminoheptylic acid
OR2575-100G OR2575-25G
APOSOR2575-100GEA 797.52 EUR
APOSOR2575-100G APOSOR2575-25G
7-Aminoenanthic acid 98%
7-Aminoenanthic acid
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
Mw: 145.2
Teplota tavenia: 192…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008242
Číslo CAS: 929-17-9