Tlačiť
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
OR2569-1G OR2569-5G
APOSOR2569-1GEA 91.33 EUR
APOSOR2569-1G APOSOR2569-5G
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Mw: 248.30 g/mol
Teplota tavenia: 167…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022452
Číslo CAS: 64399-23-1