α-Chloro-m-xylene 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR2562-100G
OR2562-250G
OR2562-1KG
APOSOR2562-100GEA
29.84
EUR
APOSOR2562-100G
APOSOR2562-250G
APOSOR2562-1KG
α-Chloro-m-xylene 94%
α-Chloro-m-xylene
Vzorec:
C₈H₉Cl Teplota varu: 195…196 °C Hustota: 1,064 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 76 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000909 Číslo CAS: 620-19-9 EINECS: 210-628-9 OSN: 3265 ADR: 8,II |