Tlačiť
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-bromo-3-picoline, 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridylamine
OR2561-100G OR2561-25G OR2561-500G
APOSOR2561-100GEA 91.46 EUR
APOSOR2561-100G APOSOR2561-25G APOSOR2561-500G
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Teplota tavenia: 88…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068232
Číslo CAS: 3430-21-5