Tlačiť
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
OR2560-25G OR2560-5G OR2560-100G
APOSOR2560-25GEA 63.38 EUR
APOSOR2560-25G APOSOR2560-5G APOSOR2560-100G
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Teplota varu: 152…153 °C/11mmHg
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064179
Číslo CAS: 10420-89-0
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III