Tlačiť
Potassium methyl malonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR25586-100G OR25586-250G OR25586-500G
APOSOR25586-100GEA 39.79 EUR
APOSOR25586-100G APOSOR25586-250G APOSOR25586-500G
Potassium methyl malonate 98%
Potassium methyl malonate
Vzorec: C₄H₅KO₄
Teplota tavenia: 198…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014021
Číslo CAS: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8