Tlačiť
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dichloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Methyl 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylate, Methyl 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate
OR2558-25G OR2558-1G OR2558-5G
APOSOR2558-25GEA 124.57 EUR
APOSOR2558-25G APOSOR2558-1G APOSOR2558-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Mw: 207.02 g/mol
Teplota tavenia: 54…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01941317
Číslo CAS: 6299-85-0