Tlačiť
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Amino-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Amino-5-nitro-6-methylpyridine, 2-Amino-6-methyl-5-nitropyridine, 6-Amino-3-nitro-2-picoline, 6-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine
OR2556-25G OR2556-5G OR2556-100G
APOSOR2556-25GEA 33.17 EUR
APOSOR2556-25G APOSOR2556-5G APOSOR2556-100G
2-Amino-5-nitro-6-picoline
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Teplota tavenia: 185…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053582
Číslo CAS: 22280-62-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III