Tlačiť
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
OR25548-25G OR25548-5G
APOSOR25548-25GEA 466.25 EUR
APOSOR25548-25G APOSOR25548-5G
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec: C₆H₂ClN₃O₃
Mw: 199.55
Teplota tavenia: 97…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005808
Číslo CAS: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4