Tlačiť
2-(Methylthio)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR25479-1G OR25479-2.5G
APOSOR25479-1GEA 49.67 EUR
APOSOR25479-1G APOSOR25479-2.5G
2-(Methylthio)benzoic acid
2-(Methylthio)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
Mw: 168.22
Teplota tavenia: 169…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00029934
Číslo CAS: 3724-10-5