Tlačiť
Phenyl chloroacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25299-1G OR25299-250MG OR25299-5G OR25299-2.5G
APOSOR25299-1GEA 314.04 EUR
APOSOR25299-1G APOSOR25299-250MG APOSOR25299-5G APOSOR25299-2.5G
Phenyl chloroacetate
Phenyl chloroacetate
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 620-73-5
OSN: 1759
ADR: 8 III