Tlačiť
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25054-1G OR25054-250MG OR25054-500MG
APOSOR25054-1GEA 194.95 EUR
APOSOR25054-1G APOSOR25054-250MG APOSOR25054-500MG
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Vzorec: C₅H₁₂IN₃O
Teplota tavenia: 143…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00114180
Číslo CAS: 102392-87-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III