Tlačiť
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [(4-Chlorophenyl)sulphanyl]acetonitrile
OR25038-1G OR25038-5G OR25038-25G
APOSOR25038-1GEA 24.95 EUR
APOSOR25038-1G APOSOR25038-5G APOSOR25038-25G
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNS
Mw: 183.66 g/mol
Teplota tavenia: 84…90 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00019832
Číslo CAS: 18527-19-0