Tlačiť
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, 2-Bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 4-Chloro-3-nitrophenacyl bromide
OR24997-10G OR24997-1G OR24997-25G
APOSOR24997-10GEA 374.25 EUR
APOSOR24997-10G APOSOR24997-1G APOSOR24997-25G
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, Technical Grade
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClNO₃
Teplota tavenia: 159…161 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 22019-49-4
OSN: 3261
ADR: 8,III