Tlačiť
4-Nitro-1-naphthylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24922-25G OR24922-5G OR24922-10G
APOSOR24922-25GEA 132.77 EUR
APOSOR24922-25G APOSOR24922-5G APOSOR24922-10G
4-Nitro-1-naphthylamine
4-Nitro-1-naphthylamine
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 190…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004026
Číslo CAS: 776-34-1
EINECS: 212-277-7