Tlačiť
1-Bromo-5-chloropentane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24918-100G OR24918-25G
APOSOR24918-100GEA 28.28 EUR
APOSOR24918-100G APOSOR24918-25G
1-Bromo-5-chloropentane
1-Bromo-5-chloropentane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Teplota varu: 210…212 °C
Hustota: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001016
Číslo CAS: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7