Tlačiť
Phthalan 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,3-Dihydrobenzo[c]furan
OR24902-100G OR24902-25G OR24902-5G
APOSOR24902-100GEA 381.73 EUR
APOSOR24902-100G APOSOR24902-25G APOSOR24902-5G
Phthalan 98%
Phthalan
Vzorec: C₈H₈O
Mw: 120.15 g/mol
Teplota varu: 190…192 °C
Hustota: 1.098 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005932
Číslo CAS: 496-14-0
EINECS: 207-815-2