Tlačiť
α-Bromo-p-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
OR24888-100G OR24888-25G
APOSOR24888-100GEA 150.02 EUR
APOSOR24888-100G APOSOR24888-25G
α-Bromo-p-toluic acid 98%
α-Bromo-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Mw: 215.05
Teplota varu: 316
Teplota tavenia: 224…229 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002567
Číslo CAS: 6232-88-8
OSN: 3261
ADR: 8 III